Beskrivelse
Gibco Geneticin Selektivt antibiotikum (G418 Sulfat) produceres af bakterien Micromonospora rhodorangea og virker ved at binde ribosomet og dermed hæmme proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler.
Resistens mod Geneticin Selektionsantibiotikum (G418-sulfat) tildeles af E. coli APH(3)– I og APH(3)– II- resistensgener.
- Anvendes som selektivt antibiotikum i koncentrationsområde på 100 - 200 μg/ml for bakterier eller 200– 500 g/μml for de fleste pattedyrceller
- Leveres som 50 mg/ml opløsning i vand
Cellekultur, kloning, Drosophila S2-cellekultur, High Five™-cellekultur, insektcellekultur, pattedyrscellekultur, selektion, Sf9 & Sf21-cellekultur, transfektion, transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2 til 8 °C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Eukaryote celler, prokaryote celler |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur, insektcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | Eukaryot selektion/stabil cellelinjegenerering |
| Produktlinje | Geneticin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- GENETICIN
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine