Få mere at vide
Gibco™ FreeStyle™ CHO Udtryksmedium
Artikelnummer. p-4924971 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10546183 1000 mL 1 L
11580926 6 x 1 L 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10546183 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12651014
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Frit for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfrit medium
FreeStyle CHO Expression Medium er specielt udviklet til at understøtte vækst og forbigående transfektion af CHO-S celler i suspension uden tilpasning. Dette medium kræver tilskud med 8 mM glutamin før brug.
  • Formulering uden hypoxanthin og thymidin til brug med eller uden dhfr-systemer
  • Evne til at understøtte suspensionsvækst med høj densitet og forbigående transfektion af CHO-S celler
  • Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
  • Nem brug som en del af FreeStyle MAX CHO Ekspressionssystem til proteinproduktion
  • Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
Formulering uden hypoxanthin og thymidin til brug med eller uden dhfr-systemer
  • Gibco FreeStyle CHO Expression Medium er fremstillet uden hypoxanthin og thymidin til brug i dihydrofolatreduktase (dhfr) amplifikationssystemer
  • Ikke-dhfr-systemer kræver tilføjelse af HT Suppler før brug
Evne til at understøtte suspensionsvækst med høj densitet og forbigående transfektion af CHO-S celler
  • Gibco FreeStyle CHO celler i suspension kan dyrkes direkte i Gibco FreeStyle CHO Udtryk Medium uden tilpasning
  • Celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier kan subdyrkes direkte ind i Gibco FreeStyle CHO Udtryk Medium, normalt uden yderligere tilpasning
  • Celler kræver sædvanligvis tilpasning fra serumholdige formuleringer
  • Celler dyrket i Gibco FreeStyle CHO Ekspressionsmedium kan transficeres ved hjælp af lipidbaserede transfektionsreagenser, såsom FreeStyle MAX-reagens
Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
  • Gibco FreeStyle CHO Expression Medium er fri for –animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret, hvilket muliggør lettere oprensning af dit protein af interesse
  • Gibco kemisk definerede medier indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning
Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
  • Proteinproduktion vha Gibco FreeStyle CHO Ekspressionsmedium kan skaleres op i spinnerkolber eller bioreaktorer
  • Den passende spinner- eller pumpehjulshastighed og såtæthed bør optimeres for hvert system
  • Afhængigt af pumpehjulets design og hastighed kan det være nødvendigt at supplere Gibco FreeStyle CHO Udtryksmedium med ekstra Pluronic™ F-68 for at undgå ren og skær stress i kulturen
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Compliance
Gibco FreeStyle CHO Expression Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Ekspressionsmedie
Cellelinje FreeStyle™ CHO-S celler, CHO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Klassifikation Kemisk defineret, protein-fri, serum-fri
Kultur Type Suspensionscellekultur
Endotoksin niveau ≤0,25 EU/ml,≤ 0,25 EU/ml
Glutamin Ingen glutamin
Fenol rød indikator Ingen phenolrødt
Serum niveau Serumfri
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Freestyle, Gibco
Mængde 1000 mL
Form Væske
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.