Få mere at vide
Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmedie
Artikelnummer. 13426156
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13426156 10 l 10 L
11550426 1 l -
10319322 6 x 1 l Pakke med 6
15285885 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13426156 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12338001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En formulering der er fri for animalsk oprindelse, uden serum og uden protein, hvilket gør det lettere at oprense
FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet er et animalsk –oprindelsesfrit, kemisk defineret, proteinfrit medium specielt udviklet til at understøtte vækst og transfektion af 293-F-celler i suspension uden tilpasning. Mediet er komplet og klar til brug uden behov for supplement.
Funktioner af Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet omfatter:
  • Komplet og klar til brug-format, der indeholder™ supplement
  • Evne til at understøtte suspensionsvækst og transfektion af 293-F-celler
  • Animalsk –oprindelsesfrit, proteinfri og kemisk defineret formulering
  • Nem brug med FreeStyle™ 293-ekspressionssystemerne
  • Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
Komplet og klar til brug-format, der indeholder™ supplement
Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet er klar til brug. Det kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller overfladeaktive stoffer. Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet indeholder GlutaMAX™ supplement for at minimere giftig ammoniakopbygning og forbedre cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Evne til at understøtte suspensionsvækst og transfektion af 293-F-celler
Gibco™ 293-F, 293-H og FreeStyle™ 293-F-celler i suspension kan dyrkes direkte i Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet uden tilpasning. Celler tilpasset andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier kan subkultureres direkte i Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet, sædvanligvis uden yderligere tilpasning. Celler kræver normalt tilpasning fra serumholdige formuleringer. Celler dyrket i Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet kan transficeres ved hjælp af lipidbaserede transfektionsreagenser, såsom 293fectin™-reagens (kat. nr. 12347019) og Freestyle™ MAX-reagens (16447500).
Animalsk –oprindelsesfri, proteinfri og kemisk defineret formulering
Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet er fri for –animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret, hvilket muliggør lettere oprensning af dit protein af interesse. Gibco™ kemisk definerede medier indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning.
Nem brug som en del af FreeStyle™ 293-ekspressionssystem og FreeStyle™ MAX-ekspressionssystem til proteinproduktion
FreeStyle™ 293-ekspressionssystem (kat. nr. K900001) er et komplet suspensionscellekultursystem til generering af store mængder pattedyrs rekombinant protein (se figur). FreeStyle™ 293-ekspressionssystem kombinerer Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet med 293fectin™-reagens, en kationisk-lipid-formulering designet til at transficere suspension FreeStyle™ 293-F-celler med høj effektivitet. Freestyle™ MAX-ekspressionssystem (K900010) er en banebrydende teknologi til hurtig og højtydende pattedyrsproteinproduktion. FreeStyle™ MAX-ekspressionssystem kombinerer Gibco™ FreeStyle™-medier, FreeStyle™ MAX-reagens og enten FreeStyle™ CHO-S-celler eller FreeStyle™ 293-F-celler.
Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
Proteinproduktion ved hjælp af Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet kan skaleres op i spinnerkolber eller bioreaktorer. Den passende spinner- eller pumpehjulshastighed og såtæthed bør optimeres for hvert system. Afhængigt af pumpehjulets design og hastighed kan det være nødvendigt at supplere Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet med ekstra Pluronic™ F-68 for at undgå ren og skær stress i kulturen.
Universel poseemballage
Gibco™ universalposer tilbyder fleksibel emballage, der gør det muligt at integrere en stor mediebeholder til engangsbrug med en lang række automatiserede celledyrkningsinstrumenter, engangsbioreaktorsystemer og sterile tilslutningsprocesser, hvilket minimerer behovet for dyre tilpasninger.
Produktanvendelse
Kunder, der bruger Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret i henhold til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje FreeStyle™ 293-F-celler
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype Ekspressionsmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA), Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Antibody and cell culture production, mammalian cell culture, protein expression, viral vaccine production
Produktlinje Freestyle
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 13485 standards, FDA
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Universal pose
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
pH 7 to 7.6
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Regulatorisk status For research use only
Koncentrationsforhold 1:1
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2°C til 8°C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kulturmiljø CO2
Oversigt FreeStyle™ 293 Expression Medium, 10L, Liquid Form, With Sodium Pyruvate, 7 to 7.6 pH, 12 Months Shelf Life, 2 to 8°C Storage Conditions, Soluble in Water, Used for Antibody and Cell Culture Production, Mammalian Cell Culture
Kultur Type Suspensionscellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.