Få mere at vide
Gibco™ FreeStyle™ 293-ekspressionsmedie
Artikelnummer. 10319322 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10319322 6 x 1 l Pakke med 6
11550426 1 l -
13426156 10 l 10 L
15285885 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10319322 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12338026
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En formulering der er fri for animalsk oprindelse, uden serum og uden protein, hvilket gør det lettere at oprense
Gibco FreeStyle 293 Expression Medium er et animalsk oprindelsesfrit –, kemisk defineret, proteinfrit medium, der specifikt er udviklet til at understøtte vækst og transfektion af 293-F-celler i suspension uden tilpasning. Mediet er komplet og klar til brug uden behov for supplement.
Funktioner ved FreeStyle 293 Expression Medium inkluderer:
  • Komplet og brugbart format med GlutaMAX supplement
  • Evne til at understøtte suspensionsvækst og transfektion af 293-F-celler
  • Animalsk –oprindelsesfri, proteinfri og kemisk defineret formulering
  • Let brug med FreeStyle 293-udtrykssystemerne
  • Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
Komplet og brugbart format med GlutaMAX supplement
FreeStyle 293 Expression Medium er klar til brug. Det kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller overfladeaktive stoffer. Det indeholder GlutaMAX tilskud for at minimere ophobning af giftig ammoniak og forbedre cellernes levedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Evne til at understøtte suspensionsvækst og transfektion af 293-F-celler
Gibco 293-F, 293-H og FreeStyle 293-F celler i suspension kan dyrkes direkte ind i FreeStyle 293 Expression Medium uden tilpasning. Celler tilpasset andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier kan subkultiveres direkte i FreeStyle 293 Expression Medium, normalt uden yderligere tilpasning. Celler kræver som regel tilpasning fra serumholdige formuleringer. Celler dyrket i FreeStyle 293 Expression Medium kan transfekteres ved hjælp af lipidbaserede transfektionsreagenser, såsom 293fectin reagens (Cat. Nr. 12347019) og Freestyle MAX-reagens (16447500).
Animalsk –oprindelsesfri, proteinfri og kemisk defineret formulering
FreeStyle 293 Expression Medium er fri for animalsk oprindelse –, proteinfri og kemisk defineret, hvilket gør det lettere at rense dit ønskede protein. Gibco Kemisk definerede medier indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter af ukendt sammensætning.
Nem brug som en del af FreeStyle 293-ekspressionssystem og FreeStyle MAX-ekspressionssystem til proteinproduktion
FreeStyle 293 Expression System (Kat. Nej. K900001) er et komplet suspensionscellekultursystem til at generere store mængder pattedyrs rekombinante protein (se figur). Den kombinerer FreeStyle 293 Expression Medium med 293fectin reagens, en kationisk-lipid formulering designet til at transfektere suspensionsceller FreeStyle 293-F celler med høj effektivitet. FreeStyle MAX Expression System er en banebrydende teknologi til hurtig og højtydende proteinproduktion hos pattedyr. Den kombinerer FreeStyle-medier, FreeStyle MAX-reagens og enten FreeStyle-celler CHO-S eller FreeStyle 293-F-celler.
Skalerbarhed i spinnerkolber og bioreaktorer
Proteinproduktion ved brug af FreeStyle 293 Expression Medium kan opskaleres i spinnerkolber eller bioreaktorer. Den passende rotations- eller impellerhastighed og såningsdensitet bør optimeres for hvert system. Afhængigt af impellerens design og hastighed kan det være nødvendigt at supplere mediet med ekstra Pluronic F-68 for at undgå ren belastning i kulturen.
Universel poseemballage
Gibco Universelle poser tilbyder fleksibel emballage, der gør det muligt at integrere en engangs, engangs mediebeholder med stort volumen med et bredt udvalg af automatiserede cellekulturinstrumenter, engangsbioreaktorsystemer og sterile forbindelsesprocesser, hvilket minimerer behovet for dyr tilpasning.
Produktanvendelse
Kunder, der bruger FreeStyle 293 Expression Medium i en produktionsproces, og som har en indsendelse til FDA, kan anmode os om et autorisationsbrev til at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje FreeStyle™ 293-F-celler, 293 (HEK)
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Ekspressionsmedie
Serum niveau Serumfri
Produktlinje Freestyle
Mængde 6 x 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2°C til 8°C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Stationær suspensionskultur
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.