Beskrivelse
Express FiveSFM er et proteinfrit, serumfrit medium specielt udviklet til at understøtte den langsigtede suspensionsvækst af High Five (BTI-TN-5B1-4) celler i suspension til brug i Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Dette medium kræver tilsætning af 16 mM L-glutamin før brug.
- Overlegen langsigtet suspensionsvækst på High Five celler
- Proteinfri, serumfri formulering
- Optimeret til rekombinant proteinproduktion
- Skalerbar i CelliGen™ bioreaktor og WAVE Bioreactor™ System
Cellekultur, High Five™ Cellekultur, insektcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Express FiveSFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | High Five™ |
| Celletype | Insektcelle |
| Klassifikation | Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Insect Cell Serum Free Medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Produktlinje | Express Five, Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |