Få mere at vide
Gibco™ Expi293™-ekspressionssystemsæt
Artikelnummer. 13481059 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 Sæt
Artikelnummer. Mængde
13481059 1 Sæt
1 options
Artikelnummer. 13481059 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A14635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26230.00 DKK
    23344.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 2885.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Designet med transient ekspressionsteknologi til hurtig og ultrahøjt udbytte proteinproduktion fra pattedyrsceller.
Expi293 Expression System er en komplet, skalerbar platform for hurtig, højtydende forbigående proteinproduktion fra pattedyrs HEK293-celler. Systemet omfatter: højt-densitetsceller Expi293F i Expi293 ekspressionsmedium og ExpiFectamine 293 transfektionsreagens optimeret med forstærkere for at maksimere proteinproduktion og reproducerbarhed.
  • Komplet kit—indeholder alle nødvendige komponenter for effektiv, rekombinant proteinekspression med letforståelige kultur- og transfektionsprotokoller
  • Op til 1 g/L protein—2- til 10 gange højere protein giver end tidligere generationers transient-ekspressionssystemer, såsom FreeStyle 293 Expression System
  • Hurtig produktion—Hurtig ekspression af rekombinante proteiner på blot 2-7 –dage for en bred vifte af proteinformater fra integrale membranproteiner til monoklonale antistoffer
  • Højt-densitetskulturer—Expi293F giver markant flere protein-ekspresserende celler pr. ml, hvilket øger ekspressionseffektiviteten
  • Native foldning og pattedyrs posttranslationelle modifikationsproteiner—udtrykkes fra humane HEK293-celler, hvilket resulterer i en høj grad af glykosylering og kvalitet
  • Skalerbart udtryk fra <1 ml til >10 L—, let skalerbart og automationsvenligt, fra 96 dybbrøndplader til højkapacitetsapplikationer til multiliters bioreaktorplatforme
Komponenterne inkluderet i Expi293 Expression System Kit er: to hætteglas med frosne Expi293F celler, en liter Expi293 ekspressionsmedium, et ExpiFectamine 293 transfektionskit tilstrækkeligt til at transfektere op til 1 l slutkultur, Opti-MEM I reduceret serum medium kompleksationsbuffer og en antistofudtrykkende positiv kontrolvektor. Expi293 Transfektionssæt fås også i store formater til transfektering op til 10 L og 50 L celler Expi293 . Brugerdefinerede formater og bind er også tilgængelige efter anmodning.
Konstruerede Expi293F cellelinjer findes til en række strukturelle biologiske anvendelser, herunder Cryo-EM, NMR og røntgenkrystallografi. Fås enkeltvis eller i byggesæt.
  • Expi293F GnTI- Celler (Kat. Nej. A39240)
  • Expi293F Inducerbare celler (Kat. Nej. A39241)
  • Expi293F Inducerbare GnTI-celler (Kat. Nej. A39242)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Expi293F™
Indhold og opbevaring 2 hætteglas frosne Expi293F-celler
1 flaske 1.000 ml Expi293-ekspressionsmedie
1 ExpiFectamine 293-transfektionssæt til 1 l kultur 1
hætteglas Antistof, der udtrykker positiv kontrolvektor
1 flaske 100 ml Opti-MEM reduceret serummedium
Opbevar alle komponenter ved +°2°C til +°8°C, undtagen frosne celler opbevares i flydende nitrogen
Leveringstype Transfektion
Celletype 293-afledte celler
Promotor CMV
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Udtrykssystem Pattedyr
Udtryksstabilitet Forbigående
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Nøglefunktioner Proteinproduktion, konstitutiv ekspression
Antal reaktioner 33
Produktlinje Expi293
Produkttype Ekspressionssystemsæt
Protein tag Umærket
Mængde 1 Sæt
Systemtype Expi293™-ekspressionssystem