Få mere at vide
Gibco™ Dynabeads™ Mus T-Activator CD3/CD28 til T-celleudvidelse og aktivering
Artikelnummer. 10266443 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 ml
2 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10266443 5 x 2 ml -
10064903 0,4 ml Hver
10022593 2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10266443 Supplier Gibco™ Supplier No. 11453D
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% bovine serum albumin (HSA)
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 perler er 4,5-μ m superparamagnetiske perler kovalent koblet med en optimeret kombination af anti-muse CD3 og anti-muse CD28 antistoffer og beregnet til ex vivo aktivering og ekspansion/proliferation af muse T-celler.
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 perler er 4,5-μ m superparamagnetiske perler kovalent koblet med en optimeret kombination af anti-muse CD3 og anti-muse CD28 antistoffer og beregnet til ex vivo aktivering og ekspansion/proliferation af muse T-celler. T-celler er en af de vigtigste celler i immunsystemet og er ansvarlige for at bekæmpe infektioner og kræft og bruges derfor intensivt i mange kræft- og sygdomsstudier, herunder CAR-T-celleforskning.
Fordele ved Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 perler inkluderer:
• Nem —aktivering af T-celler uden behov for fødeceller (antigen-præsenterende celler)
•Effektiv —reproducerbar metode og høj T-celleudvidelseshastighed (op til 1000 gange)
•Ingen kontaminering ved —hjælp af magnetiske perler undgår kontaminering af opløselige antistoffer eller mitogener
•Funktionelt ­—aktiverede T-celler bevarer den in vivo -
lignende funktion Enkel og hurtig procedure
Dynabeads Muse T-Activator CD3/CD28-perler tilbyder en simpel metode til aktivering og ekspansion af CD3+ T-celler, CD4+ T-hjælperceller eller regulatoriske T-celler og CD8+ T-cytotoksiske celler isoleret fra milten, lymfeknuderne, mononukleære celler (MNC-’celler) eller fuldblod. Isolerede T-celler aktiveres ved at tilføje perlerne og rekombinant muse eller human IL-2 (rIL-2) til cellekulturen. Optimal ekspansion udføres, når der anvendes passende T-cellemedium, som f.eks CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM (Kat. Nr. A1048501) eller Advanced RPMI 1640 Medium (Kat. Nr. 12633012) med tilføjede kosttilskud i henhold til manualen.
Aktivering af muse-T-celler
Korttidsaktivering : aktivering af T-celler med Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28 i et par timer til et par dage. Denne procedure udvider ikke cellerne, og der kan udføres proteomisk ekspression/detektion og nukleinsyreassays. Celle:perle-komplekserne kan ikke anvendes i flowcytometri i denne fase.
Langsigtet aktivering/udvidelse : aktivering af T-celler med Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28 i tre dage til et par uger for at opnå en udvidelse af T-cellerne. Når man oplever reduceret ekspansion eller cellekrympning, kan T-cellerne genstimuleres med Dynabeads Mus T-Activator CD3/CD28 perler. Perlerne kan fjernes med en DynaMag magnet og bruges i applikationer som celle:celle interaktionsundersøgelser, flowcytometri, proteomik eller nukleinsyrebaserede assays.
Forisoler muse-T-cellerne For
at opnå den mest optimale aktivering og ekspansion kan rene T-celler isoleres direkte fra enkeltcellesuspension fra musemilt eller lymfeknuder med Dynabeads magnetiske perler. For positiv isolering af muse CD3, CD4 eller CD8 T-celler med en frigivelse, brug vores Dynabeads Mus FlowComp produkter. For negativ isolering af muse CD3, CD4 eller CD8 T-celler, brug vores Dynabeads Urørt mus celle produkter.
Alternative humane aktiveringsprodukter, fra forskning til klinik
• Til aktivering af polyklonale T-celler, brug Dynabeads Human T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11131D)
• Til aktivering af regulatoriske T-celler (Tregs), brug Dynabeads CD3/CD28 Treg Expander (Kat. nr. 11129D)
• Til aktivering af antigen-specifikke T-celler, brug Dynabeads Human T Activator CD3/CD28/CD137 (Kat. nr. 11162D)
• Til ex vivo aktivering og ekspansion af T-celler til cellebaseret terapi skal du bruge den aseptisk fremstillede CTS Dynabeads CD3/CD28 (Kat. nr. 40203D)
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485 –certificeret. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du bruger Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 perler i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller læs mere på vores Dynabeads OEM side.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celletype Mus T-celler
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Klonalitet Monoklonal
Koncentration 4 x 10 7 perler/ml
Indhold og opbevaring DynaBeads Human T-aktivator CD3/CD28 leveres i PBS, pH 7,4, med 0,1 % HSA. Opbevares ved 2&-8 °C.
Oversigt Monoklonale antistoffer bindes kovalent til DynaBeads magnetiske perler
Farve Brun
Til brug med (applikation) Aktivering og udvidelse af T-celler
Materiale Magnetisk polystyren
Produkttype Celleudvidelses- og aktiveringssæt
Til brug med (udstyr) DynaMag™ Magnet
Værtsarter Hamster
Isoleringsteknologi Magnetiske perler
Produktlinje DynaBeads
Mængde 5 x 2 mL
Reaktivitet Mus
Prøvetype Cellekulturer, lymfeknude, milt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overfladefunktionalitet Epoxy
Målarter Mus T-celler
Ensartethed Monostørrelse 4,5μ m (CV< 5 %)
Volumen (metrisk) 5 x 2 ml
Diameter (metrisk) 4,5μ m
Regulatorisk status Kun til forskningsbrug