Få mere at vide
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 til T-celleudvidelse og -aktivering
Shop alle Gibco produkterBeskrivelse
Indeholder
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% human serum albumin (HSA).
Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perler er 4,5-μ m superparamagnetiske perler, der er kovalent koblet med en optimeret kombination af anti-humane CD3- og anti-humane CD28-antistoffer og beregnet til ex vivo- aktivering og ekspansion/proliferation af humane T-celler. T-celler er en af de vigtigste celler i immunsystemet og er ansvarlige for at bekæmpe infektioner og kræft og bruges derfor intensivt i mange kræft- og sygdomsstudier.
Fordelene ved Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perler inkluderer:
- Nem —aktivering og udvidelse af T-celler uden brug af fødeceller (antigen-præsenterende celler)
- Effektiv —reproducerbar metode og høj T-celleudvidelseshastighed (op til 1.000 gange udvidelse)
- Ingen kontaminering —ved hjælp af magnetiske perler undgår kontaminering af opløselige antistoffer eller mitogener
- Funktionelle —aktiverede T-celler bevarer in vivo -lignende funktion
Enkel og hurtig procedure
Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perler tilbyder en simpel metode til aktivering og ekspansion af CD3+ T-celler, CD4+ T-hjælperceller eller CD8+ T-cytotoksiske celler. Præisolerede T-celler aktiveres ved at tilsætte kuglerne og humant rekombinant IL-2 (rIL-2) til cellekulturen. Optimal ekspansion udføres, når der anvendes et passende T-cellemedium, f.eks. CTS OpTmizer T-celleekspansion SFM (kat. nr. A1048501). Humane T-celler aktiveret med Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perler kan bruges til at stimulere B-celleproliferation og plasma B-celleudvikling.
Aktivering af humane T-celler
Korttidsaktivering:
aktivering af T-celler med Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perler i et par timer til et par dage. Denne procedure udvider ikke cellerne, og der kan udføres proteomisk ekspression/detektion og nukleinsyreassays. Celle:perle-komplekserne kan ikke anvendes i flowcytometri i denne fase.
Langsigtet aktivering/udvidelse:
aktivering af T-celler med Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perler i tre dage til et par uger for at opnå en udvidelse af T-cellerne. Når man oplever reduceret ekspansion eller cellekrympning, kan T-cellerne genstimuleres med Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perlerne. Perlerne kan fjernes med en DynaMag-magnet og bruges i applikationer som celle:celle-interaktionsundersøgelser, flowcytometri, proteomik eller nukleinsyrebaserede assays.
Forisoler de humane T-celler:
For at opnå den mest optimale aktivering og ekspansion kan rene T-celler isoleres direkte fra humant fuldblod eller fra perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) med Dynabeads magnetiske perler. For positiv perlebaseret isolering af humane CD3-, CD4- eller CD8-T-celler fra fuldblod eller PBMC med en frigivelse, skal du bruge vores Dynabeads Human FlowComp-produkter. Til negativ isolering af humane CD3-, CD4- eller CD8-T-celler fra PBMC skal du bruge vores Dynabeads Untouched Human-celleprodukter.
Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28 applikationer:
Udviklingen og udførelsen af kimæriske antigenreceptor T (CAR-T) celler gør det muligt for T-celler at målrette specifikke biomarkører på en række celletyper. CAR-T-celler er konstrueret til at have de CD28- og CD3-aktiverende domæner på CAR, der i høj grad forbedrer Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perlerne. Forskning i brugsspecifikke CAR-T-celler mod ikke-småcellet lungecancer har vist vigtigheden af aktiveringsperlerne (Li, et al., 2018). Derudover afhænger in vitro aktivering og ekspansion af B-celler udelukkende på T-celleaktivering. Brugen af aktiveringsperler er altafgørende for B-celleproliferation og -differentiering in vitro (Wang et al. , 2017).
Alternative aktiveringsprodukter, fra mus til klinik
- Til ex vivo aktivering og ekspansion af humane T-celler til cellebaseret behandling skal du bruge den aseptisk fremstillede CTS Dynabeads CD3/CD28 (kat. nr. 40203D)
- Til aktivering af muse-T-celler skal du bruge Dynabeads muse-T-aktivator CD3/CD28 (kat. nr. 11456D)
- Til aktivering af humane regulatoriske T-celler (Tregs) skal du bruge Dynabeads CD3/CD28 Treg-udvidelse (kat. nr. 11129D)
- Til aktivering af humane antigenspecifikke T-celler skal du bruge Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28/CD137 (kat. nr. 11162D)
Kommerciel forsyning:
Vores produktionssteder er ISO 13485 –certificeret. Perlernes egenskaber og produktionsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed af batches, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du bruger Dynabeads Human T-aktivator CD3/CD28-perler i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større mængde af dette produkt, bedes du kontakte os på oemdynal@lifetech.com eller læse mere på vores Dynabeads OEM-side.
Referencer
- Li N, Liu S, Sun M, Chen W, Xu X, Zeng Z, Tang Y, Dong Y, Chang AH, Zhao Q. Kimære antigenreceptor-modificerede T-celler omdirigeret til EphA2 til immunterapi af ikke-småcellet lungekræft. Transl Oncol. 2018 feb;11(1):11-17.
- Wang D, Fl øisand Y, Myklebust CV, Bürgler S, Parente-Ribes A, Hofgaard PO, Bogen B, Taskén K, Tj ønnfjord GE, Schjesvold F, Dalgaard J, Tveita A, Munthe LA. Autologe Th-celler fra knoglemarven kan understøtte spredning af myelomatoseceller in vitro og i xenograferede mus. Leukemia. Okt 2017;31(10):2114-2121.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Humane T-celler |
| Certificeringer/compliance | ISO9001 og ISO13485 |
| Klonalitet | Monoklonal |
| Koncentration | 4 x 10 7 perler/ml |
| Indhold og opbevaring | DynaBeads Human T-aktivator CD3/CD28 leveres i PBS, pH 7,4, med 0,1 % HSA. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Oversigt | Monoklonale anti-humane CD3- og CD28-antistoffer bundet kovalent til DynaBeads magnetiske perler |
| Farve | Brun |
| Til brug med (applikation) | Aktivering og udvidelse af T-celler |
| Materiale | Magnetisk polystyren |
| Produkttype | Antistofbelagt perle |
| Vis mere |