Få mere at vide
Gibco™ DPBS, ingen calcium, ingen magnesium
Artikelnummer. 15326239 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
5 l
10 l
10 x 500 ml
20 l
Emballage:
Flaske
Taske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
500ml
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15326239 500 ml Flaske 500ml
12559069 10 x 500 ml Flaske Pakke med 10
10444402 1000 ml Flaske 1 L
11544556 5 l Taske 5 L
11554556 10 l Taske 10 L
11340972 20 l Taske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15326239 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14190144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    217.65 DKK / 500ml
    Spare 58.35 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation.
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering.
Denne DPBS er ændret som følger:
Uden:
Calcium, magnesium, phenolrødt
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Farve Klar
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7.0 til 7.3
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Emballage Flaske
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetode Sterile-filtered
Osmolalitet 270-300 mOsm/kg
Grad Cell Culture
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.