Få mere at vide
Gibco™ DPBS, ingen calcium, ingen magnesium
Artikelnummer. 11544556 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
5 l
10 l
10 x 500 ml
20 l
Emballage:
Flaske
Taske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
500ml
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11544556 5 l Taske 5 L
15326239 500 ml Flaske 500ml
12559069 10 x 500 ml Flaske Pakke med 10
10444402 1000 ml Flaske 1 L
11554556 10 l Taske 10 L
11340972 20 l Taske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11544556 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14190342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00 DKK
    2081.65 DKK / 5 L
    Spare 553.35 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbeccos fosfatbuffer-saltvand (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til optælling og fremstilling af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociation.
Denne DPBS er modificeret som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Red
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7.0 til 7.3
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 5 l
Løsningstype Rengøring, opbevaring, pH-buffer
Emballage Taske
Sterilitet Steril
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Osmolalitet 270 til 300 mOsm/kg
Grad Celledyrkning
Show More Show Less
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.