Få mere at vide
Gibco™ DPBS, calcium, magnesium
Artikelnummer. 13492609 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Osmolalitet:
270 til 300 mOsm/kg
Pakningsstørrelse:
1 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Osmolalitet Pakningsstørrelse
13492609 500 ml 270 til 300 mOsm/kg Hver
15450594 100 ml 270 til 300 mOsm/kg -
10217152 1000 ml 270 til 300 mOsm/kg 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 13492609 Supplier Gibco™ Supplier No. 14040133
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbeccos fosfatbufferede saltvand (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til optælling og fremstilling af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium bruges generelt som transportmedie eller til forberedelse af reagens. Vi tilbyder en række DPBS-formuleringer Gibco™ til en række cellekulturapplikationer.
Denne DPBS er modificeret som følger:
Med: Calcium, Magnesium
Uden: Phenol Red
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Vask og farvning af celler
pH 7.0 til 7.2
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Rengøring, opbevaring, pH-buffer
Sterilitet Steril
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Osmolalitet 270 til 300 mOsm/kg
Grad Celledyrkning
Show More Show Less
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.