Få mere at vide
Descripción
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations with calcium and magnesium are generally used as transport media or for reagent preparation. We offer a variety of Gibco™ DPBS formulations for a range of cell culture applications.
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne DPBS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium
Uden: Phenol Rød
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til optælling og fremstilling af reagenser |
| pH | 7.0 til 7.2 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | Ingen natriumpyruvat |
| Mostrar más |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.