Beskrivelse
Dulbecco's phosphate-buffered saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. Concentrated forms of Gibco™ DPBS require pH adjustment and filtration at the time of preparation (see protocol for details).
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Koncentrerede former for Gibco™ DPBS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne DPBS er ændret som følger:
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 6.7 to 7.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.