Få mere at vide
Gibco™ DMEM, ingen glukose, ingen glutamin, ingen phenolrød
Artikelnummer. 12307263 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12307263 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12307263 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1443001
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) er et meget anvendt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) er et meget anvendt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM er ændret som følger:
Uden: Glucose, natriumpyruvat, HEPES, L-glutamin, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Certificeringer
ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, 293, Cos-7 og PC-12
Celletype Primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er, glatte muskelceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Ambient
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.