Beskrivelse
Kræver
Supplering
Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) er et bredt anvendt basalt medium til at støtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller. Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller samt cellelinjer som HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer Gibco™ til forskellige anvendelser af cellekulturer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM er ændret som følger:
Med: lavt glukose, L-glutamin, natriumpyruvat, phenol rødt
Uden: natriumbicarbonat, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
DMEM adskiller sig fra andre medier, da det indeholder 4 gange så høj koncentration af aminosyrer og vitaminer som den oprindelige Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glukoseindhold (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glukoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat.
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, 293, Cos-7 og PC-12 |
| Celletype | Primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er, glatte muskelceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Pulver |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.