Beskrivelse
Kræver
Supplering
DMEM (Dulbeccos modificerede Eagle Medium) er et bredt anvendt basalt medium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller. Celler, der med succes er dyrket i DMEM, inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller samt cellelinjer som HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturanvendelser. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM er ændret som følger:
Med: Lavt glukose, L-glutamin, natriumpyruvat, phenolrød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Produktanvendelse
Til human ex vivo vævs- og cellekulturbehandlingsapplikationer. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lovgivning denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge. Kunder, der bruger Gibco™ DMEM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på et cGMP-kompatibelt anlæg. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, 293, Cos-7 og PC-12 |
| Celletype | Primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er, glatte muskelceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.