Få mere at vide
Gibco™ DMEM, høj glukose, pyruvat
Artikelnummer. 13345364 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
1000 ml
5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
1000ml
5 L
500ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13345364 500 ml 500ml
13476146 10 x 500 ml 5 L
17825170 1000 ml 1000ml
11350882 5 l Hver
11360882 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13345364 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11995065
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells, as well as cell lines such as HeLa, 293, Cos-7, and PC-12. We offer a variety of DMEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM er ændret som følger:
Med: Høj glukose, L-glutamin, phenolrød, natriumpyruvat
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, 293, Cos-7 og PC-12
Celletype Primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er, glatte muskelceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Glukosekoncentration 4500 mg/L
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Bottle
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C (beskyt mod lys)
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Mammalian Cell Culture
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.