Beskrivelse
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) er et meget anvendt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM er ændret som følger:
Med: Høj glukose, ikke-essentielle aminosyrer, phenolrød
Uden: L-glutamin, natriumpyruvat, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco DMEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, 293, Cos-7 og PC-12 |
| Celletype | Primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er, glatte muskelceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Fenolrød, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA), Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.