Beskrivelse
Kræver
Supplering
DMEM (Dulbeccos modificerede Eagle Medium) er et bredt anvendt basalt medium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller. Celler, der med succes er dyrket i DMEM, inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller samt cellelinjer som HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturanvendelser. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette DMEM er modificeret som følger:
Med: højt glukoseindhold, L-glutamin, HEPES
Uden: natriumpyruvat, phenolrødt
Den fuldstændige sammensætning er tilgængelig.
Anvendelse af DMEM
DMEM adskiller sig fra andre medier ved at indeholde fire gange så høje koncentrationer af aminosyrer og vitaminer som det oprindelige Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med et lavt glukoseindhold (1 g/l) og natriumpyruvat, men anvendes ofte med højere glukosekoncentrationer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM indeholder hverken proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor skal DMEM suppleres, sædvanligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM anvender et natriumbikarbonatbuffersystem (3,7 g/l) og kræver derfor et miljø med 5 – 10 % CO2 for at opretholde en fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på et cGMP-kompatibelt anlæg. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Specifications
Specifications
| Cellelinje | HeLa, 293, Cos-7 og PC-12 |
| Celletype | Pattedyrsceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, HEPES |
| Show More |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.