Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, krudt
Artikelnummer. 31781040 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 l
10 x 1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31781040 10 x 1 L
17122949 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31781040 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12500062
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Dulbeccos modificerede ørnemedium: Næringsstofblanding F-12 (DMEM / F-12) er et bredt anvendt basalt medium til at støtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller.
Dulbeccos modificerede ørnemedium: Næringsstofblanding F-12 (DMEM / F-12) er et bredt anvendt basalt medium til at støtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller. Celler, der med succes er dyrket i DMEM / F-12, inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række DMEM Gibco™ / F-12-modifikationer til forskellige anvendelser af cellekultur. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM / F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, Phenol Red
Uden: HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ DMEM / F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Hams F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glukose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede udvalg af komponenter.
Brug af DMEM/F-12
DMEM / F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM / F-12 kræve tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). DMEM / F-12 bruger et natriumbicarbonat-buffersystem og kræver derfor etCO2-miljø på 5-10% for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver tilskud af natriumbicarbonat, pH-justering og filtrering ved forberedelse (se protokol for detaljer).
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Pulver
Produkttype DMEM (Dulbeccos modificerede Eagle Medium)/F-12
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 1 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8 °C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdato