Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11559716 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 l
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11559716 10 x 500 ml Pakke med 10
11574546 500 ml 500ml
11300882 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11559716 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11330057
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Dulbecco's Modified Eagle Medium : Næringsblanding F-12 (DMEM / F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
Dulbecco's Modified Eagle Medium : Næringsblanding F-12 (DMEM / F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM / F-12 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM / F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, HEPES, phenolrød
Den komplette formulering er available.Gibco™ DMEM/F-12 er en 1 : 1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
DMEM / F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM / F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C (beskyt mod lys)
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.