Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12
Artikelnummer. 11554546 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11554546 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11554546 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11320033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00 DKK
    228.65 DKK / 500ml
    Spare 25.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger DMEM/F-12
DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter. DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM/F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster
Celletype Primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er, glatte muskelceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C (beskyt mod lys)
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.