Få mere at vide
Gibco™ Dispase II, pulver
Artikelnummer. 11510536 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510536 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11510536 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 17105041
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Amino-endo peptidase, der hydrolyserer N-terminale peptidbindinger af ikke-polære aminosyrerester
Dispase II har en mild proteolytisk virkning, der gør den nyttig til isolering og rutinemæssig passage af primære celler. Dispase II er relativt skånsom, dissocieres godt ved fysiologisk temperatur og pH og opretholder generelt cellemembranens integritet.
  • Produceret i Bacillus polymyxa
  • Pakket som lyofiliseret, ikke-sterilt pulver til forskningsbrug i celle- eller vævsdissociation og for at forhindre sammenklumpning i suspensionskulturer
  • Aktivitet er > 0,5 enheder/mg
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Ikke steril
Mængde 5 g