Beskrivelse
CultureOne Tilskuddet forbedrer differentieringen af neurale stamceller (NSC'er) til neuroner og kan bruges med primære gnaverneuroner eller psc-afledte neuroner. Et overlegent alternativ til antimitotiske midler som Ara-C eller mitomycin C, CultureOne eliminerer Supplement ikke blot mere end 75% af de kontaminerende neurale forløberceller med minimal celledød, det fremskynder også neuronal modning. Brug CultureOne af Supplement i neuronal differentieringsmedium i to uger giver mere modne, funktionelle neuroner, reducerer celleklumpning og muliggør vedligeholdelse af robuste kulturer i over en måned.
CultureOne Tilskud er et kemisk defineret, serumfrit tilskud, leveret som et 100X flydende reagens, der let kan tilsættes ethvert konventionelt neuronalt differentieringsmedium. Det bør bruges i stedet for andre berigelsesmetoder som Ara-C, mitomycin-C, fluorouracil (5-FU) eller DAPT-behandling.
Forbedrede downstream assays
Analyse af NSC-afledte neuroner og primære gnaverneuroner kan være vanskelig på grund af tilstedeværelsen af overvoksede progenitorceller i kulturen. Disse invasive celler komplicerer billeddannelses- og elektrofysiologiske eksperimenter og kan påvirke den fysiologiske relevans af genekspressionsanalyser. CultureOne Tilskuddet kontrollerer effektivt proliferationen af både neurale forløbsceller og gliaceller, hvilket resulterer i neuroner med højeste renhed og accelererer modning og funktion.
Kontrol af ikke-toksisk spredning
Traditionelle metoder til at kontrollere prolifererende cellepopulationer involverer behandlinger med antimitotiske midler som cytosinarabinosid (Ara-C), som kan være giftigt for neuroner. CultureOne Tilskuddet kontrollerer proliferation uden cytotoksicitet. Kulturer behandlet med CultureOne tilskud viser bedre neuritudvækst, mindre celleklumpning og reduceret celledød sammenlignet med dem, der blev behandlet med Ara-C eller mitomycin C.
Accelereret modning af differentierede neuroner
NSC-afledte neuroner og primære gnaverneuroner behandlet med CultureOne Supplement udtrykker modne fysiologiske markører hurtigere og udvikler længere neuritter end ubehandlede kulturer. Disse neuroner har også betydeligt højere antal spændingsstyrede calciumionkanaler, hvilket er vigtigt for neural modenhed og excitabilitet.
Forlænget kulturvarighed
CultureOne Tilskud muliggør vedligeholdelse af berigede, differentierede neuroner i fem uger eller længere, i modsætning til konventionelle metoder, der resulterer i progenitorceller, hvilket forårsager klumper og afskalning af pladen.
Kombiner CultureOne tilskud med B-27 Plus Neuronal Culture System og opnå en renere, mere relevant neuronal cellepopulation uden at skulle bruge Ara-C, mitomycin-C, DAPT eller andre tilføjelser for at fuldende dit neuronale cellekulturmedium.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar i fryser (-5°til -20 °C) og beskyt mod lys. |
| Oversigt | Neurale celler, serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Produktlinje | CultureOne |
| Mængde | 5 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Testet for | Endotoksin, Sterilitet |