Få mere at vide
Gibco™ CF1 museembryonale fibroblaster, bestrålet
Artikelnummer. 15943412 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 106 celler
4 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15943412 4 x 106 celler -
15815771 2 x 106 celler Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15943412 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A34181
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bestrålet Gibco CF1 museembryonale fibroblaster (MEF'er) er fødeceller, der er ideelle til at understøtte sunde udifferentierede humane og muse embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) i kultur. Fremstillet af MTI-GlobalSt
  • Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
  • Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
  • Stol på et meget brugt produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (embryonale musefibroblaster)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Mængde 4 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris