Få mere at vide
Gibco™ CF1 museembryonale fibroblaster, bestrålet
Artikelnummer. 15815771 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 106 celler
4 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15815771 2 x 106 celler Pakke med 2
15943412 4 x 106 celler -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15815771 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A34180
 Begrænset vare
På lager
Bestrålet Gibco CF1 museembryonale fibroblaster (MEF'er) er fødeceller, der er ideelle til at understøtte sunde udifferentierede humane og muse embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) i kultur. Fremstillet af MTI-GlobalSt
  • Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
  • Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
  • Stol på et meget brugt produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (embryonale musefibroblaster)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Mængde 2 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris