Få mere at vide
Gibco™ Celledissociationsbuffer, enzymfri, PBS
Artikelnummer. 11530456 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Unit Size
11530456 100 ml 100ml
1 options
Product Code. 11530456 Supplier Gibco™ Supplier No. 13151014
 Begrænset vare
På lager
Cell Dissociation Buffer er en membranfiltreret, isotonisk og enzymfri opløsning af salte, kelaterende midler og cellebetingningsmidler i calcium- og magnesiumfri fosfatbufferet saltvand (PBS).
Gibco Cell Dissociation Buffer er en membranfiltreret, isotonisk og enzymfri opløsning af salte, kelaterende midler og cellebetingningsmidler i calcium- og magnesiumfri fosfatbufferet saltvand (PBS). Den er velegnet til blid dissociation af pattedyrsceller til studier som ligandbinding, flowcytometri og immunhistokemi, der kræver intakte celleoverfladeproteiner. Cell Dissociation Buffer fungerer godt med let adherente cellelinjer, såsom HeLa og NIH 3T3, men anbefales ikke til rutinemæssig passage af stærkt adherente celler.
Gibco Cell Dissociation Buffer er en membranfiltreret, isotonisk og enzymfri opløsning af salte, chelateringsmidler og cellekonditionerende midler i calciumfrit og magnesiumfrit fosfatbufret saltvand (PBS). Gibco Cell Dissociation Buffer er velegnet til skånsom dissociation af pattedyrsceller til undersøgelser såsom ligandbinding, flowcytometri og immunhistokemi, der kræver intakte celleoverfladeproteiner. Gibco Celledissociationsbuffer fungerer godt med let klæbende cellelinjer, såsom HeLa og NIH 3T3, men anbefales ikke til rutinemæssig passage af stærkt klæbende celler.
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 °C til °30 C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Cellelinje HeLa, NIH 3T3
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer EDTA
Mængde 100 ml
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur