Få mere at vide
Gibco™ Celledissociationsbuffer, enzymfri, Hanks' Balanced Salt Solution
Artikelnummer. 11520456 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520456 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11520456 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 13150016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Cell Dissociation Buffer er en membranfiltreret, isotonisk og enzymfri opløsning af salte, chelateringsmidler og celle-betingningsmidler i calcium- og magnesiumfri Hank's Balanced Salt Solution (HBSS).
Gibco Cell Dissociation Buffer er en membranfiltreret, isotonisk og enzymfri opløsning af salte, chelatorer og cellebetingningsmidler i calcium- og magnesiumfri Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). Den er velegnet til blid dissociation af pattedyrsceller til studier som ligandbinding, flowcytometri og immunhistokemi, der kræver intakte celleoverfladeproteiner. Cell Dissociation Buffer fungerer godt med let adherente cellelinjer, såsom HeLa og NIH 3T3, men anbefales ikke til rutinemæssig passage af stærkt adherente celler.
Gibco Cell Dissociation Buffer er en membranfiltreret, isotonisk og enzymfri opløsning af salte, chelateringsmidler og cellekonditionerende midler i calcium- og magnesiumfri Hank's Balanced Salt Solution (HBSS). Gibco Cell Dissociation Buffer er velegnet til skånsom dissociation af pattedyrsceller til undersøgelser, der kræver intakte celleoverfladeproteiner såsom ligandbinding, flowcytometri og immunhistokemi. Gibco Celledissociationsbuffer fungerer godt med let adhærerende cellelinjer såsom HeLa og NIH 3T3, men anbefales ikke til rutinemæssig passage af stærkt adhærente celler.
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 –°30 C
Forsendelsesbetingelser: ambient
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Cellelinje HeLa, NIH 3T3
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer EDTA, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Mængde 100 ml
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur