Beskrivelse
CD Hybridoma Medium er et animalsk oprindelsesfrit, kemisk defineret, proteinfrit medium.
- Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
- Formuleret uden L-glutamin for stabilitet
- Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
- Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Gibco CD Hybridoma Medium giver høj celletæthed og IgG-produktion
- Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250X kolesterollipidkoncentrat
Formuleret uden L-glutamin for stabilitet
- Gibco CD Hybridoma Medium kræver tilsætning af 8 mM L-glutamin el GlutaMAX™ supplement før brug
- GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format
Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
- Gibco CD Hybridoma Medium er fri for animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret, hvilket muliggør lettere oprensning af dit protein af interesse
- Gibco kemisk definerede medier indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Myelomceller, Hybridomer |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hybridoma medium |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold : 2-8 °C. Beskyt mod lys Forsendelsesforhold: Omgivende Holdbarhed : 18 måneder fra fremstillingsdatoen |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.