Få mere at vide
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Artikelnummer. 10798395 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
100 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10798395 100 l 100 L
10710204 1 l 1 L
11580426 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10798395 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12372001
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Frit for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfrit medium
Gibco CD Hybridoma Medium er specielt udviklet til evnen til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion.
  • Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
  • Formuleret uden L-glutamin for stabilitet
  • Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
  • Praktisk, nem at bruge Advanced Granulation Technology (AGT™ ) format
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Myelomceller, Hybridomer
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Koncentration 1 X
Form pulver (AGT )
Produkttype Hybridoma medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Glukosekoncentration 3.66 g/L
Produktlinje AGT, Gibco
Mængde 100 l
Forsendelsestilstand Våd is
Endotoksin niveau Low (Lav)
Uorganiske salte Calcium, magnesium, natriumfosfat
Renhed eller kvalitetsklasse Certificeret
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2-°8 C, mørkt og tørt
Forsendelsesbetingelser : Gelpakker
Holdbarhed : 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Kulturmiljø CO2