Beskrivelse
Indeholder (1X) indeholdende kalveserum som trypsinhæmmer.
Bæredygtig emballage
Cellekultur, hornhindeepitelcellekultur, fibroblastkultur, keratinocytkultur, storkar-endotelcellekultur, pattedyrcellekultur, mammaepitelcellekultur, melanocytkultur, mikrovaskulær endotelcellekultur, primærcellekultur, Culmusmuskelkultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | minus 20 grader C |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 1 X |
| Produkttype | Trypsinhæmmer |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| pH | 7.4 |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |