Få mere at vide
Gibco™ Trypsin/EDTA-opløsning (TE)
Artikelnummer. 11677104 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11677104 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11677104 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. R001100
 Begrænset vare
På lager
Med EDTA og phenolrød
Fremstillet af trypsinpulver, en bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtlen. Udbredt til celledissociation, under rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation på grund af dets fordøjelsesstyrke. Opløsning formuleret som 0,025% trypsin og 0,01% EDTA i Phosphate Buffered Saline (PBS).
Bæredygtig emballage
Cellekultur, hornhindeepitelcellekultur, fibroblastkultur, keratinocytkultur, storkar-endotelcellekultur, pattedyrcellekultur, mammaepitelcellekultur, melanocytkultur, mikrovaskulær endotelcellekultur, primærcellekultur, Culmusmuskelkultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Ambient
Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, EDTA
pH 7.4
Produktlinje Cascade Biologics
Mængde 100 ml