Få mere at vide
Gibco™ Defineret trypsinhæmmer
Artikelnummer. 10703864 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10703864 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10703864 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. R007100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fri for animalsk oprindelse
Steril, fosfatbufret saltvandsopløsning (1X) indeholdende oprenset sojabønnetrypsinhæmmer.
Bæredygtig emballage
Cellekultur, hornhindeepitelcellekultur, keratinocytkultur, pattedyrcellekultur, brystepitelcellekultur, primær cellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring minus 20 grader C
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Produkttype Trypsinhæmmer
Sterilitet Sterilt filtreret
pH 7.4
Produktlinje Kaskadebiologika
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse