Få mere at vide
Gibco™ Bovint serum, varmeinaktiveret, New Zealandsk oprindelse
Artikelnummer. 11590636 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590636 500 ml -
11580636 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11590636 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 26170043
Besparelser på stamcelleforskning
Brug rabatkode 28032
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indsamlet fra kvæg, typisk 12 måneder eller derover.
Gibco™ Sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og har opnået forskeres tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Oprindelse: New Zealand.
Indsamlet fra kvæg, typisk 12 måneder eller derover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kvæg/bovint
Alder ≥ 12 måneder
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Format Flaske
Produkttype Voksen bovint serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Varme-inaktiveret
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.