Beskrivelse
Gibco™ Sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og har opnået forskeres tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Oprindelse: New Zealand.
Indsamlet fra kvæg, typisk 12 måneder eller derover.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤ -10 ° C Forsendelsesbetingelser: Frosset |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | ≥ 12 måneder |
| Oprindelsesland | New Zealand |
| Form | Væske |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Voksen bovint serum |
| Mængde | 100 ml |
| Serum behandling | Varme-inaktiveret |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.