Beskrivelse
B-27™ Plus Neuronal Culture System består af B-27 Plus Tillæg (50X) og Neurobasal Plus Medium, dette system er en udvikling af de mest citerede neuronale cellekulturprodukter, B-27 Tillæg og Neurobasal Medium. Den har en optimeret formulering, opgraderet fremstillingsproces og strengere kvalitetskontrol af råmaterialer og slutprodukt. Disse forbedringer muliggør den højeste neuronale celleoverlevelse, forbedret elektrofysiologisk aktivitet og forbedret funktionel modenhed i forhold til andre neuronale cellekulturmediesystemer.
De B-27 Plus Neuronal Culture System tilbyder:
- Mindst 50 % højere overlevelsesrate for primære rotteneuroner sammenlignet med klassiske B-27 Tillæg og Neurobasal Medium
- Højeste overlevelsesrate for primære rotte-, mus- og humane stamcelle-afledte neuroner sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige serumfrie neuronale mediesystemer
- Forbedret elektrofysiologisk aktivitet og modning —mere konsistent, stabil og synkroniseret spontan aktivitet i primære gnaverneuroner efter 10 dage sammenlignet med BrainPhys™ Neuronalt medium
- Accelererer neuritudvækst og øger antallet af synaptisk-positive puncta
Tilgængelig som et 50X, 10 mL supplement med 500 mL basalmedium, B-27 Plus Neuronal Culture System kan problemfrit erstatte andre neuronale cellekultursystemer, såsom klassiske B-27 Tillæg og Neurobasal Medium. De enkelte komponenter i systemet kan også købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Neuronalt kultursystem |
| Serum niveau | Serumfri |
| Produktlinje | B-27, Neurobasal |
| Mængde | 1 system |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | •10 ml B-27 Plus Tillæg (50X), butik kl– 5 til– 20 °C, beskyttes mod lys • 500 ml Neurobasal Plus Medium, opbevares ved 2 –8 °C, beskyttes mod lys |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |