Beskrivelse
Gibco™ Antibiotikum-Antimykotikum bruges til at forhindre bakterie- og svampekontamination. Denne opløsning indeholder 10.000 enheder/ml penicillin, 10.000μ g/ml streptomycin og 25μ g/ml Gibco Amphotericin B. Antibiotika penicillin og streptomycin forhindrer bakteriel kontaminering af cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier. Amphotericin B forhindrer svampekontaminering af cellekulturer på grund af dets hæmning af multicellulær svamp og gær.
Penicillin blev oprindeligt oprenset fra svampen Penicillium og virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriernes cellevæg og indirekte ved at udløse frigivelsen af enzymer, der yderligere ændrer cellevæggen. Streptomycin blev oprindeligt oprenset fra Streptomyces griseus . Det virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til hæmning af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier. Amphotericin B er et svampedræbende middel, der forhindrer væksten af svampe og gær ved at forårsage en stigning i svampeplasmamembranpermeabilitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C Forsendelsesbetingelser: Tøris Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato |
| Koncentration | 100 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotikum-Antimykotisk |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Mængde | 20 x 100 ml |