Beskrivelse
Gibco™ Antibiotikum-antimykotikum bruges til at forhindre bakteriel og svampekontaminering. Denne opløsning indeholder 10.000 enheder/ml penicillin, 10.000 μg/ml streptomycin og 25 μg/ml Gibco™ Amphotericin B. Antibiotikaene penicillin og streptomycin forhindrer bakteriel forurening af cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier. Amphotericin B forhindrer svampekontaminering af cellekulturer på grund af dets hæmning af flercellet svamp og gær.
Penicillin blev oprindeligt renset fra svampen Penicillium og virker ved direkte at forstyrre bakteriens cellevægs udskiftning og indirekte ved at udløse frigivelsen af enzymer, der yderligere ændrer cellevæggen. Streptomycin blev oprindeligt renset fra Streptomyces griseus. Det virker ved at binde sig til 30S-underafdelingen af det bakterielle ribosom, hvilket fører til hæmning af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier. Amphotericin B er et svampedræbende middel, der forhindrer vækst af svampe og gær ved at øge svampens plasmamembranpermeabilitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C Forsendelsesbetingelser: Tøris Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato |
| Koncentration | 100 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotikum-Antimykotisk |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Mængde | 20 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.