Få mere at vide
Gibco™ Antibiotikum-Antimykotisk (100X)
Artikelnummer. 11570486 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570486 100 ml 100ml
11580486 20 ml 20ml
15963194 20 x 100 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11570486 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15240062
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opløsningen indeholder penicillin, streptomycin og Gibco Amphotericin B for at forhindre cellekulturkontamination.
Gibco™ Antibiotic-Antimycotic is used to prevent bacterial and fungal contamination. This solution contains 10,000 units/mL of penicillin, 10,000 μg/mL of streptomycin, and 25 μg/mL of Gibco™ Amphotericin B. The antibiotics penicillin and streptomycin prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria. Amphotericin B prevents fungal contamination of cell cultures due to its inhibition of multi-cellular fungus and yeast.
Penicillin was originally purified from the fungus Penicillium and acts by interfering directly with the turnover of the bacteria cell wall and indirectly by triggering the release of enzymes that further alter the cell wall. Streptomycin was originally purified from Streptomyces griseus. It acts by binding to the 30S subunit of the bacterial ribosome leading to inhibition of protein synthesis and death in susceptible bacteria. Amphotericin B is an antifungal agent that prevents the growth of fungi and yeast by causing an increase in fungal plasma membrane permeability.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Koncentration 100 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Antibiotikum-Antimykotisk
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antibiotic Antimycotic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: penicillin G sodiumsalt, streptomycin sulphate