Beskrivelse
Ampicillin adskiller sig kun fra penicillin ved tilstedeværelsen af en aminogruppe, som letter penetration gennem den ydre membran af nogle gram-negative bakterier. Ampicillin virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriens cellevæg og indirekte ved at udløse frigivelsen af enzymer, der yderligere ændrer cellevæggen.
- Anvendes som selektivt antibiotikum til resistente bakterier, generelt i koncentrationer på 10-25 μg/ml til flydende medier og 35-50 μg/ml til plader
- Produktet leveres som pulver
- Lavet til stamopløsning ved 10 mg/ml i vand
- Ampicillin bruges ikke til at forhindre bakteriel kontaminering af cellekulturer på grund af bekymringer om pattedyr- og insektcelletoksicitet
Kloning, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, NY. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 til 8 °C Forsendelsesforhold: Ambient |
| Koncentration | 20 til 125μ g/ml |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |
| Til brug med (applikation) | Bakterieudvælgelse |
| Mængde | 200 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
- AMPICILLIN SODIUM SALT STERILE
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: AMPICILLIN SODIUM SALT