Få mere at vide
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Komplet Medium
Artikelnummer. 10620186 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10620186 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10620186 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12558011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
En del af kit bruges til at forberede fuldt suppleret Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium udviklet til kortvarig dyrkning af humane fostervandsceller til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium er et kit, der bruges til at forberede et fuldt suppleret medium udviklet til korttidskultur af humane fostervæskeceller til cytogenetiske studier og in vitro-diagnostiske procedurer.
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium funktioner:
  • Let at bruge format
  • Kvalitets- og ydelsestest
  • Unik, optimeret formulering
Let at bruge format
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium er et todelt sæt til forberedelse af et komplet medium, der ikke kræver yderligere tillæg. Det komplette medium kan opbevares ved 2 –°C°i op til ti dage.
Kvalitets- og ydelsestest
Hver batch af Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium testes af en certificeret amerikansk reference cytogenetik-laboratorium for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Samlede primære prøver af menneskelig fostervand dyrkes i seks dage i Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium, før det samlede antal kolonier og det samlede antal mitotiske kolonier måles. Derudover testes hvert parti for pH og osmolalitet og skal bestå en sterilitetstest før lotudgivelse.
Unik, optimeret formulering
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium indeholder Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin og L-glutamin for at maksimere celletilknytning og vækst. Dette optimerede medium har også et forbedret buffersystem, der giver større pH-stabilitet under kulturmanipulationer.
Produktanvendelse
Til in vitro-diagnostisk brug.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Overholdelse
Gibco AmnioMAX™ C-100 Complete Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Amniocytceller
Form Væske
Produkttype Komplet medium
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Produktlinje AmnioMAX
Mængde 1 sæt
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Inkluderet antibiotika Gentamicin
Indhold og opbevaring Basalmedium (90 ml):
Opbevaring: 2– 8 °C
skibe: Omgivelsestemperatur
Holdbarhed: 16 måneder fra fremstillingsdato
Supplement (15 ml):
Opbevaring: -5 til -20 °C
Forsendelser: Frossen
Holdbarhed: 16 måneder fra fremstillingsdato Brug komplet
medium inden for 7 –10 dage efter åbning.
Vis mere Vis mindre
Til in vitro diagnostisk brug.