Beskrivelse
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium er en del af et kit, der bruges til at fremstille et fuldt suppleret Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium, udviklet til korttidskultur af humane fostervandsceller til cytogenetiske studier og in vitro diagnostiske procedurer.
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium funktioner:
- Let at bruge format
- Kvalitets- og ydelsestest
- Unik, optimeret formulering
Let at bruge format
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium er et todelt sæt til forberedelse af et komplet medium, der ikke kræver yderligere tillæg. Det komplette medium kan opbevares ved 2 –°C°i op til ti dage.
Kvalitets- og ydelsestest
Hvert parti af Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium testes af et certificeret amerikansk referencelaboratorium for cytogenetik for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Samlede primære prøver af menneskelig fostervand dyrkes i seks dage i Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium, før det samlede antal kolonier og det samlede antal mitotiske kolonier måles. Derudover testes hvert parti for sterilitet, pH og osmolalitet.
Unik, optimeret formulering
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium indeholder Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin og L-glutamin for at maksimere celletilknytning og vækst. Dette optimerede medium har også et forbedret buffersystem, der giver større pH-stabilitet under kulturmanipulationer.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Amniocytcelle |
| Form | Væske |
| Produkttype | Fostervandscellebasalmedium |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, HEPES |
| Produktlinje | AmnioMAX |
| Mængde | 450 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Produkt tilsigtet anvendelse: Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.