Få mere at vide
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10538065 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
90 ml
450 ml
Pakningsstørrelse:
90ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10538065 90 ml 90ml
10744274 450 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538065 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 17001082
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En del af sættet bruges til at forberede fuldt suppleret Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium udviklet til kortvarig dyrkning af humane fostervandsceller til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium er en del af et kit, der bruges til at fremstille et fuldt suppleret Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium, udviklet til korttidskultur af humane fostervandsceller til cytogenetiske studier og in vitro diagnostiske procedurer.
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium funktioner:
  • Let at bruge format
  • Kvalitets- og ydelsestest
  • Unik, optimeret formulering
Let at bruge format
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium er et todelt sæt til forberedelse af et komplet medium, der ikke kræver yderligere tillæg. Det komplette medium kan opbevares ved 2 –°C°i op til ti dage.
Kvalitets- og ydelsestest
Hvert parti af Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium testes af et certificeret amerikansk referencelaboratorium for cytogenetik for at sikre konsekvent overlegen ydeevne. Samlede primære prøver af menneskelig fostervand dyrkes i seks dage i Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium, før det samlede antal kolonier og det samlede antal mitotiske kolonier måles. Derudover testes hvert parti for sterilitet, pH og osmolalitet.
Unik, optimeret formulering
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium indeholder Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin og L-glutamin for at maksimere celletilknytning og vækst. Dette optimerede medium har også et forbedret buffersystem, der giver større pH-stabilitet under kulturmanipulationer.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basal Medium fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype C-100 Basal Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Mængde 90 ml
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Produkt tilsigtet anvendelse: Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.