Description
Requires
Supplering
Avanceret RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 er et meget anvendt basalt medium, der tillader dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud. Sammenlignet med klassisk RPMI 1640 kan serumtilskud reduceres med 50-90% uden ændring i væksthastighed eller morfologi. i Celler dyrket med succes i Advanced RPMI 1640 uden tilpasning omfatter Sp2, Vero, Raji, Daudi og Jurkat.
Denne avancerede RPMI 1640 er fremstillet som følger:
Med: Glucose, ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, phenolrød
Uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ Advanced RPMI 1640 er unik fra andre medier på grund af tilsætning af følgende ingredienser for at tillade serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipid-rigt bovint serumalbumin til cellekultur, og sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, kobber(II)sulfat og mangan(II)chlorid.
Produktanvendelse
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Advanced RPMI 1640 kræver tilskud med 1-5 % føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ supplement. Mange cellelinjer kræver ikke tilpasning til dette medie. FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Advanced RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
i Avancerede medier: Reducerede Sera-løsninger. Quest, 2004. 1,3:26-30.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Compliance
Gibco Advanced RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Specifications
Specifications
| Cellelinje | Sp2, Vero, Raji, Daudi og Jurkat |
| Klassifikation | Animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum niveau | Reduceret serum |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA) |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES |
| Show More |