Få mere at vide
Gibco™ Avanceret DMEM
Artikelnummer. 11520436 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520436 10 x 500 ml Pakke med 10
11510436 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11520436 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12491023
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget anvendt basalmedium, der tillader dyrkning af pattedyrceller med reduceret føtalt bovint serum (FBS) tilskud.
Avanceret DMEM (Dulbeccos modificerede ørnemedium) er et bredt anvendt basalt medium, der muliggør dyrkning af pattedyrsceller med reduceret føtalt bovin serum (FBS) supplement. Sammenlignet med klassisk DMEM kan serumtilskud reduceres med 50-90 –% uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Celler med succes dyrket i Advanced DMEM uden tilpasning inkluderer MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 og Vero.
Denne avancerede DMEM fremstilles som følger:
Med: højt glukose, ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, phenolrødt
Uden: L-glutamin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af avanceret DMEM
Avanceret DMEM adskiller sig fra andre medier på grund af tilsætningen af følgende ingredienser for at muliggøre serumreduktion: ethanolamin, glutathion, ascorbinsyre, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipid-rig bovin serumalbumin til cellekultur samt sporstofferne natriumselenit, ammoniummetavanadat, kuprinsulfat og manganchlorid. Avanceret DMEM kræver tilskud med 1 –5% føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tilskud. Mange cellelinjer kræver ikke tilpasning til dette medie. FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje for at opnå maksimal serumreduktion. Avanceret DMEM bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 –x 10%CO2 for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 og Vero
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum niveau Reduceret serum
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat, Ikke-essentielle aminosyrer (NEAA)
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato