Få mere at vide
Gibco™ ACK lyseringsbuffer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11509876
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11509876
Brand: Gibco™ A1049201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til lysis af røde blodlegemer i prøver, der indeholder hvide blodlegemer, såsom EDTA-behandlet fuldblod, buffy coats og knoglemarv
  • Mængde: 100 ml
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Cellekultur, klinisk, klinisk og translationel forskning, cytogenetik, karyotyping, pattedyrcellekultur
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lysing Buffer
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 100 mL
Sterilitet Sterile
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenylsilanediol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Diphenylsilanediol