Få mere at vide
Gibco™ 2-Mercaptoethanol
Artikelnummer. 11508916 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11508916 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 11508916 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21985023
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et potent reduktionsmiddel, der bruges i cellekulturmedium for at forhindre giftige niveauer af iltradikaler.
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (også kendt som beta-mercaptoethanol eller BME) er et potent reduktionsmiddel, der bruges i cellekulturmedier til at forhindre giftige niveauer af iltradikaler. 2-Mercaptoethanol er ikke stabilt i opløsning, så de fleste protokoller kræver daglig supplementering. Gibco 2-Mercaptoethanol indeholder 2-mercaptoethanol i en koncentration på 55 mM i Dulbeccos fosfatbuffer-saltvand (DPBS).
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
Gibco Reduktionsmidlet fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 55 mM
Form Væske
Produkttype BME
pH 6 til 8
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1A
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol