missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibberellin A6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gibberellin A6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O6/c1-8-5-17-7-18(8,23)4-3-10(17)19-6-9-13(24-9)16(2,15(22)25-19)12(19)11(17)14(20)21/h9-13,23H,1,3-7H2,2H3,(H,20,21)/t9-,10+,11+,12+,13-,16-,17-,18-,19+/m0/s1 |
| Formel vægt | 346.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?