CAS RN 19147-78-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Gibberellin A6, TRC
CAS: 19147-78-5 Molekylær formel: C19H22O6 Molekylvægt (g/mol): 346.37 Synonym: GA6,1,4a-Lactone-2beta,3beta-epoxy-4a,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid; SMIL: C[C@]12[C@H]3O[C@H]3C[C@@]4(OC1=O)[C@@H]5CC[C@]6(O)C[C@]5(CC6=C)[C@H]([C@H]24)C(=O)O