Få mere at vide
Vilber Lourmat™ Germicidal UV Lamp
7687.00 DKK
Tekniske data
Spænding | 230 V |
---|---|
Bølgelængde | 254 nm |
Dybde (metrisk) | 140 mm |
Hertz | 50 Hz |
Emballagemængde | 1 Ea. |
Tekniske data
230 V | |
140 mm | |
1 Ea. |
254 nm | |
50 Hz | |
Germicidal UV Lamp |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vilber Lourmat™ Germicidal UV Lamp